missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLI Mouse anti-Human, Clone: OTI3B5, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17529872
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17529872 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17529872

Marca: Origene Technologies TA801491S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

POLI Monoclonal antibody specifically detects POLI in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno POLI
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Poli
N.º de referencia del gen Q9UNA4
Alias de gen DNA polymerase iota; eta2; Poli; polymerase (DNA directed) iota; polymerase (DNA directed), iota; polymerase (DNA) iota; polymerase (DNA-directed), iota; RAD 30B; RAD30; RAD30 homolog B; RAD30B; RAD3OB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 458-740 of human POLI produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11201
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.