missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
POLI Monoclonal Antibody (OTI1H9), TrueMAB™, OriGene
Descripción
POLI Monoclonal antibody specifically detects POLI in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | POLI |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1H9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | Rasgrp3 |
| N.º de referencia del gen | Q8IV61 |
| Alias de gen | DNA polymerase iota; eta2; Poli; polymerase (DNA directed) iota; polymerase (DNA directed), iota; polymerase (DNA) iota; polymerase (DNA-directed), iota; RAD 30B; RAD30; RAD30 homolog B; RAD30B; RAD3OB |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?