missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ POLG Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16590892
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16590892 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16590892

Marca: Invitrogen™ PA598070

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

POLG Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

Mitochondrial DNA polymerase is heterotrimeric, consisting of a homodimer of accessory subunits plus a catalytic subunit. The protein encoded by this gene is the catalytic subunit of mitochondrial DNA polymerase. The encoded protein contains a polyglutamine tract near its N-terminus that may be polymorphic. Defects in this gene are a cause of progressive external ophthalmoplegia with mitochondrial DNA deletions 1 (PEOA1), sensory ataxic neuropathy dysarthria and ophthalmoparesis (SANDO), Alpers-Huttenlocher syndrome (AHS), and mitochondrial neurogastrointestinal encephalopathy syndrome (MNGIE). Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POLG
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica POLG
N.º de referencia del gen P54098
Alias de gen AA409516; DNA polymerase gamma; DNA polymerase gamma subunit 1 (Mitochondrial DNA polymerase catalytic subunit) (PolG-alpha); DNA polymerase gamma, catalytic subunit; DNA polymerase subunit gamma-1; DNA-directed DNA polymerase gamma; FLJ27114; MDP1; Mip1; MIRAS; Mitochondrial DNA polymerase catalytic subunit; mitochondrial DNA polymerase gamma; mitochondrial DNA polymerase gamma catalytic subunit; mitochondrial DNA polymerase-gamma; mitochondrial polymerase gamma; MTDPS4A; MTDPS4B; PEO; Pol gamma; Polg; POLG1; POLGA; PolG-alpha; polymerase (DNA directed), gamma; polymerase (DNA) gamma, catalytic subunit; polymerase, gamma; SANDO; SCAE; truncated mitochondrial DNA polymerase gamma catalytic subunit
Símbolos de los genes POLG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human DNA polymerase subunit gamma-1 protein (446-590AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5428
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.