Learn More
Invitrogen™ PolarScreen™ PPARγ-Competitor Assay Kit, Green
Descripción
El ensayo competidor de PPARγ (receptor gamma activado por el proliferador de peroxisoma) verde utiliza el dominio recombinante humano de unión a ligando de PPARγ (PPARγ-LBD) marcado con una etiqueta GST N-terminal y un novedoso ligando de PPARγ fluorescente selectivo (Fluormone™ PPARγ Green) de unión fuerte en un formato de ensayo homogéneo y de mezcla y lectura. El complejo PPARγ-LBD/Fluormone™ PPARγ Green produce alta polarización. Este complejo se añade a los compuestos de ensayo individuales en placas de micropocillos. Los competidores desplazan el ligando fluorescente Fluormone™ PPARγ Green del complejo PPARγ-LBD/Fluormone™ PPARγ Green, haciendo que el ligando fluorescente se tambalee rápidamente durante su vida de fluorescencia, lo que provoca un valor de polarización bajo. Los no competidores no desplazarán el ligando fluorescente del complejo, por lo que el valor de polarización seguirá siendo alto. El cambio en el valor de polarización en presencia de compuestos de ensayo se utiliza para determinar la afinidad relativa de los compuestos de ensayo para PPARγ-LBD.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Cantidad | 800 x 20 μL |
| Envase | Placa de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | PV3356 — Fluormone™ PPARγ Green (-20 °C) PV4546 — PPARγ-LBD (-80 °C) PV3358 — tampón de detección PPARγ (temperatura ambiente) P2325 — 1M DTT (-80 °C o -20 °C) |
| Entrada del ensayo | Unión bioquímica competitiva |
| Excitación/emisión | 485/535 |
| ID de gen (Entrez) | 5468 |
| Presentación de datos | Punto final |
| Mostrar más |