Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™, verde
Descripción
El kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™ Green aporta un método sensible y eficiente para la detección de alto rendimiento basada en la polarización fluorescente de los potenciales ligandos beta del receptor de estrógenos (ER). El kit utiliza ER beta humano expresado en células de insecto, de longitud completa y nativo (sin marcar) y un novedoso ligando de estrógenos fluorescente de gran afinidad (Fluormone™ ES2) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Este kit produce una lectura de color verde. También está disponible un kit rojo. Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible. Para obtener información adicional o asistencia, envíe un correo electrónico a drugdiscoverytech@lifetech.com.
El kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™ es:
Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
Compatible con alto rendimiento: ensayos de polarización de fluorescencia de 20 μl en una placa de 384 pocillos
Práctico: disponible a granel para las necesidades de detección más grandes
Cómo funciona el ensayo
El ER beta de longitud completa se añade a un ligando de estrógeno fluorescente para formar un complejo ER Fluormone™ ES2. Este complejo se añade a los compuestos de ensayo individuales en placas multipocillos. Para determinar la afinidad relativa, el ensayo mide la polarización de fluorescencia. Los compuestos de prueba de la competencia desplazarán el ligando de Fluormone™ ES2 del ER beta, lo que le permitirá caer rápidamente y dará como resultado valores de polarización bajos. Se utiliza un cambio en el valor de polarización de fluorescencia en presencia del compuesto de prueba para determinar la afinidad relativa de los compuestos de prueba para ER beta.
Todos los componentes están fabricados bajo los más estrictos parámetros de calidad. El desempeño de este producto está garantizado durante 6 meses después de la compra, según el certificado de análisis. Póngase en contacto con nosotros para conseguir cantidades a granel o para solicitar ayuda con otras necesidades sobre ensayos de receptores nucleares, desde el desarrollo de ensayos hasta la detección de bibliotecas y mucho más.
Este kit produce una lectura de color verde. También está disponible un kit rojo. Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible. Para obtener información adicional o asistencia, envíe un correo electrónico a drugdiscoverytech@lifetech.com.
El kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™ es:
Cómo funciona el ensayo
El ER beta de longitud completa se añade a un ligando de estrógeno fluorescente para formar un complejo ER Fluormone™ ES2. Este complejo se añade a los compuestos de ensayo individuales en placas multipocillos. Para determinar la afinidad relativa, el ensayo mide la polarización de fluorescencia. Los compuestos de prueba de la competencia desplazarán el ligando de Fluormone™ ES2 del ER beta, lo que le permitirá caer rápidamente y dará como resultado valores de polarización bajos. Se utiliza un cambio en el valor de polarización de fluorescencia en presencia del compuesto de prueba para determinar la afinidad relativa de los compuestos de prueba para ER beta.
Todos los componentes están fabricados bajo los más estrictos parámetros de calidad. El desempeño de este producto está garantizado durante 6 meses después de la compra, según el certificado de análisis. Póngase en contacto con nosotros para conseguir cantidades a granel o para solicitar ayuda con otras necesidades sobre ensayos de receptores nucleares, desde el desarrollo de ensayos hasta la detección de bibliotecas y mucho más.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Cantidad | 800 ensayos |
| Envase | Placa de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | • Proteína recombinante beta receptora de estrógeno (ER) de longitud completa (almacenar entre -68 a -85 °C) • Fluromone™ ES2 (almacenar entre -5 y -30 ° C) • Tampón de detección ES2 (almacenar a temperatura ambiente) |
| Categoría del ensayo | Ensayo bioquímico |
| Diana del fármaco | Receptores nucleares |
| Presentación de datos | Polarización de la fluorescencia |
| Línea de productos | PolarScreen |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de receptor nuclear, polarización de fluorescencia |
| Ligando | ER beta |
| Mostrar más |