Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™, verde
Código de producto. 15363826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 ensayos
800 ensayos
Tamaño de la unidad:
800 unidades
paquete de 2500
15363826 800 ensayos 800 unidades
15353826 2500 ensayos paquete de 2500
2 options
Código de producto. 15363826
Marca: Invitrogen™ A15890
Kit de ensayos de competidores de ER beta PolarScreen™ verde
El kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™ Green aporta un método sensible y eficiente para la detección de alto rendimiento basada en la polarización fluorescente de los potenciales ligandos beta del receptor de estrógenos (ER). El kit utiliza ER beta humano expresado en células de insecto, de longitud completa y nativo (sin marcar) y un novedoso ligando de estrógenos fluorescente de gran afinidad (Fluormone™ ES2) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Este kit produce una lectura de color verde. También está disponible un kit rojo. Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible. Para obtener información adicional o asistencia, envíe un correo electrónico a drugdiscoverytech@lifetech.com.
El kit de ensayo de competidores de ER beta PolarScreen™ es:
  • Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
  • Compatible con alto rendimiento: ensayos de polarización de fluorescencia de 20 μl en una placa de 384 pocillos
  • Práctico: disponible a granel para las necesidades de detección más grandes
    Cómo funciona el ensayo
    El ER beta de longitud completa se añade a un ligando de estrógeno fluorescente para formar un complejo ER Fluormone™ ES2. Este complejo se añade a los compuestos de ensayo individuales en placas multipocillos. Para determinar la afinidad relativa, el ensayo mide la polarización de fluorescencia. Los compuestos de prueba de la competencia desplazarán el ligando de Fluormone™ ES2 del ER beta, lo que le permitirá caer rápidamente y dará como resultado valores de polarización bajos. Se utiliza un cambio en el valor de polarización de fluorescencia en presencia del compuesto de prueba para determinar la afinidad relativa de los compuestos de prueba para ER beta.
    Todos los componentes están fabricados bajo los más estrictos parámetros de calidad. El desempeño de este producto está garantizado durante 6 meses después de la compra, según el certificado de análisis. Póngase en contacto con nosotros para conseguir cantidades a granel o para solicitar ayuda con otras necesidades sobre ensayos de receptores nucleares, desde el desarrollo de ensayos hasta la detección de bibliotecas y mucho más.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Verde
    Cantidad 800 ensayos
    Envase Placa de 384 pocillos
    Contenido y almacenamiento • Proteína recombinante beta receptora de estrógeno (ER) de longitud completa (almacenar entre -68 a -85 °C)
    • Fluromone™ ES2 (almacenar entre -5 y -30 ° C)
    • Tampón de detección ES2 (almacenar a temperatura ambiente)
    Categoría del ensayo Ensayo bioquímico
    Diana del fármaco Receptores nucleares
    Presentación de datos Polarización de la fluorescencia
    Línea de productos PolarScreen
    Para utilizar con (aplicación) Ensayo de receptor nuclear, polarización de fluorescencia
    Ligando ER beta
    Tipo de producto Kit de ensayo
    Molécula diana Receptor de estrógenos Receptor beta nuclear