Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green
Descripción
El kit de ensayo PolarScreen™ ER (receptor de estrógeno) alfa Competitor, verde, aporta un método sensible y eficiente para el cribado analítico masivo basado en la polarización fluorescente de los potenciales ligandos ER alfa. El kit utiliza células de insecto expresadas, longitud completa, receptor nativo (sin etiquetar) de estrógenos humanos alfa (disponible por separado, Cat. N.º A15674) y un novedoso ligando de estrógenos fluorescente de gran afinidad (Fluormone ES2 Green) en formato de ensayo homogéneo, de mezcla y lectura.
Este kit produce una lectura de color verde; también está disponible un kit «rojo». Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible. Para obtener más información o ayuda, póngase en contacto con drugdiscoverytech@lifetech.com.
El ensayo PolarScreen™ ER alfa Competitor, verde, está:
Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
Compatible con alto rendimiento: ensayos de polarización de fluorescencia de 800 x 20 μl en una placa de 384 pocillos
Práctico: disponible a granel para las necesidades de cribaje más grandes
Cómo funciona el ensayo
El ER alfa de longitud completa se añade a un ligando de estrógeno fluorescente para formar un complejo ER Fluormone ES2. Este complejo se añade a los compuestos de ensayo individuales en placas multipocillos. Para determinar la afinidad relativa, el ensayo mide la polarización de fluorescencia. Los compuestos de prueba de la competencia desplazarán el ligando de Fluormone ES2 del ER alfa, lo que le permitirá caer rápidamente y dará como resultado valores de polarización bajos. Se utiliza un cambio en el valor de polarización de la fluorescencia en presencia de compuestos de prueba para determinar la afinidad relativa de los compuestos de prueba para el ER alfa.
Todos los componentes se fabrican bajo unos parámetros de calidad muy estrictos. El desempeño de este producto está garantizado durante 6 meses después de la compra, según el certificado de análisis. Póngase en contacto con nosotros para conseguir cantidades a granel o para solicitar ayuda con otras necesidades sobre ensayos de receptores nucleares, desde el desarrollo de ensayos hasta la detección de bibliotecas y mucho más.
Este kit produce una lectura de color verde; también está disponible un kit «rojo». Ambos kits determinan adecuadamente los IC50s de compuestos competitivos. La elección del color depende de las propiedades espectrales de los compuestos que se vayan a analizar y de la instrumentación disponible. Para obtener más información o ayuda, póngase en contacto con drugdiscoverytech@lifetech.com.
El ensayo PolarScreen™ ER alfa Competitor, verde, está:
Cómo funciona el ensayo
El ER alfa de longitud completa se añade a un ligando de estrógeno fluorescente para formar un complejo ER Fluormone ES2. Este complejo se añade a los compuestos de ensayo individuales en placas multipocillos. Para determinar la afinidad relativa, el ensayo mide la polarización de fluorescencia. Los compuestos de prueba de la competencia desplazarán el ligando de Fluormone ES2 del ER alfa, lo que le permitirá caer rápidamente y dará como resultado valores de polarización bajos. Se utiliza un cambio en el valor de polarización de la fluorescencia en presencia de compuestos de prueba para determinar la afinidad relativa de los compuestos de prueba para el ER alfa.
Todos los componentes se fabrican bajo unos parámetros de calidad muy estrictos. El desempeño de este producto está garantizado durante 6 meses después de la compra, según el certificado de análisis. Póngase en contacto con nosotros para conseguir cantidades a granel o para solicitar ayuda con otras necesidades sobre ensayos de receptores nucleares, desde el desarrollo de ensayos hasta la detección de bibliotecas y mucho más.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 4 tubos de proteína recombinante ER alfa de longitud completa (almacenar entre -68 y -85 °C) • 1 tubo de rastreador Fluormone ES2 Green (almacenar entre -5 y -30 °C) • 2 frascos de tampón de detección ES2 (almacenar entre -5 y -30 °C) |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Generador de imágenes de fluorescencia |
| Formato | Placa de 384 pocillos |
| Cantidad | 2500 ensayos |
| Tipo | Kit de ensayo |