Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes Dewar de almacenamiento criogénico con gradillas PolarSafe™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
30 l
35 l
47 l
95 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Recipientes Dewar de nitrógeno líquido disponibles en tamaños de 2 l a 115 l
- La pérdida de evaporación ultrabaja mejora la protección criogénica
- Hechos de aluminio duradero
- Las asas dobles mejoran la movilidad
- Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Tiempo de contención estático: 71 días |
| Capacidad (métrico) | 30 l |
| Fondo (imperial) | 30 pulg |
| Fondo (métrico) | 76,2 cm |
| Diámetro interior (imperial) | 4,875 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 30 pulg, 76,2 cm |
| Diámetro interior (métrico) | 12,5 cm |
| Material | Aluminio |