Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento serie Polar Accel 500 LC
Código de producto. p-4527560 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de bomba:
Bomba impelente
Tensión:
220/230V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bomba Tensión unitSize
12316323 Bomba impelente 220/230V cada uno
1 options
Código de producto. 12316323 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 223322100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados sobre la base de la información proporcionada por los clientes, estos enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento de fácil uso ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento. Para asegurar la facilidad de uso, todo el mantenimiento operativo y preventivo se realiza a través de la interfaz del panel frontal.
Los enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento Thermo Scientific™ serie Polar Accel 500 LC ofrecen 500 vatios de enfriamiento con un intervalo de temperatura de – 10 a +80 °C. Dinámicos, fiables y eficaces, estos potentes y compactos enfriadores ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento para conseguir una subida y una bajada rápidas de la temperatura. Opciones de bomba impelente o bomba aspirante-impelente y de comunicación USB para permitir un ajuste perfecto a su laboratorio.
Diseñados sobre la base de la información proporcionada por los clientes, estos enfriadores de recirculación de fácil uso ofrecen una gama completa de funciones de enfriamiento para subir y bajar rápidamente la temperatura de su aplicación. Para garantizar la facilidad de uso, todo el mantenimiento operativo y preventivo se realiza a través de la interfaz del panel frontal.
  • Interfaz HMI intuitiva con control e indicador digitales
  • Su depósito interno de pequeño tamaño y su gran capacidad de enfriamiento permiten la subida y bajada rápidas de las temperaturas.
  • Opciones de bomba disponibles para aumentar la presión y el caudal para aplicaciones exigentes
  • El control del sistema facilita el uso y el procedimiento de llenado y vaciado.
  • Fácilmente accesible desde el panel frontal para que no sea necesario cambiar la posición de la máquina para el llenado o el vaciado
  • El sistema de refrigeración por aire permite colocar varias unidades una al lado de otra.
  • Funcionamiento extremadamente silencioso: menos de 58 dBA
  • Puerto USB opcional para comunicación de serie
Información para pedidos:
El control de temperatura y la comunicación de forma remota están disponibles en los modelos seleccionados. Para obtener más información, llame al 800-258-0830.
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,74 gal
Descripción Bomba impelente; de 220 a 230 V, 50 Hz
Capacidad (métrico) 2,8 L
Certificaciones/conformidad Lista UL, marca CE/CSA, WEEE, RoHS
Comunicaciones Digital
Tipo de condensador Refrigerado por aire
Capacidad de refrigeración 500w
Caudal 15/ l/min
Tipo de bomba Bomba impelente
Intervalo de temperatura De -10 °C a +80 °C
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye Low Level Switch
Presión máxima 4,4 psi
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Anchura (imperial) 9,1 in
Anchura (métrico) 23,2 cm
Altura (imperial) 24,8 in
Altura (métrico) 62 cm
Fondo (imperial) 19,2 in
Fondo (métrico) 48,7 cm
Peso con embalaje (imperial) 66 lb
Peso con embalaje (métrico) 30 kg
Requisitos eléctricos 220/230 V 50 Hz
Tensión 220/230V
Frecuencia 50 Hz
Tipo de conexión USB
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.