missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Pokeweed mitogen native Protein (Pure) from pokeweeds
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Enzyme Activity, SDS-PAGE |
| Nombre | Mitogen (Pokeweed) Native Protein |
| Método de preparación | Native protein purified from pokeweeds |
| Cantidad | 1 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months. After reconstitution with 0.01 M sodium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2-7.4, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Estado normativo | RUO |
| Nombre común | MITOGEN |
| Actividad biológica | Mitogenic Activity: Not less than 5μg/mL of medium. |
| Especie | Plants |
| Etiqueta de proteína | None |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?