Learn More
Invitrogen™ Pokemon Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2395)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30276170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30276170 100 μL 100 microlitros
30275387 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30276170 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA557325
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Pokemon Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Plays a key role in the instruction of early lymphoid progenitors to develop into B lineage by repressing T-cell instructive Notch signals. Specifically represses the transcription of the CDKN2A gene. Efficiently abrogates E2F1-dependent CDKN2A transactivation/de-repression. Binds to the consensus sequence 5'-[GA][CA]GACCCCCCCCC-3'.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Pokemon
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB2395
Concentración 0.145 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ZBTB7A
N.º de referencia del gen O95365
Alias de gen 9030619K07Rik; 9130006G12Rik; AI452336; cLRF; DKFZp547O146; factor binding IST protein 1; Factor that binds to inducer of short transcripts protein 1; FBI1; FBI-1; HIV-1 1st-binding protein 1; HIV-1 inducer of short transcripts binding protein; leukemia/lymohoma related factor cLRF; leukemia/lymphoma related factor; leukemia/lymphoma related factor cLRF; leukemia/lymphoma-related factor; LRF; lymphoma related factor; MGC99631; Oczf; Osteoclast-derived zinc finger protein; POK erythroid myeloid ontogenic factor; Pokemon; POZ and Krueppel erythroid myeloid ontogenic factor; TIP21; TTF-I-interacting peptide 21; Zbtb7; ZBTB7A; zi; zinc finger and BTB domain containing 7a; zinc finger and BTB domain containing 7A, HIV-1 inducer of short transcripts binding protein; zinc finger and BTB domain-containing protein 7A; Zinc finger protein 857A; ZNF857A
Símbolos de los genes ZBTB7A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ZBTB7A (aa 520-584).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51341
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.