missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ POGLUT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17130994 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17130994 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17130994

Marca: Invitrogen™ PA5113132

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

POGLUT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

KTELC1 also termed as CLP46 is a glucosyltransferase, which implicates in Protein modification and glycosylation. KTELC1 encodes a 392 amino acids protein and its molecular weight is 46 kDa, but is exists glycosylation modification. KTELC1 is localized in endoplasmic reticulum lumen and abundantly expressed in liver, brain, heart, skeletal muscle, spleen, kidney, placenta, lung and peripheral blood leukocyte. KTELC1 may regulation in cell proliferation and Notch signal pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POGLUT1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.82 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica POGLUT1
N.º de referencia del gen Q8NBL1
Alias de gen 9630046K23Rik; C3orf9; CAP10-like 46 kDa protein; CAP10-like protein; CLP46; hCLP46; hRumi; KDELC family like 1; KDELCL1; KTEL (Lys-Tyr-Glu-Leu) containing 1; KTEL motif-containing protein 1; KTELC1; MDS010; MDSRP; Myelodysplastic syndromes relative protein; O-glucosyltransferase Rumi homolog; Poglut1; Protein O-glucosyltransferase 1; protein O-xylosyltransferase; Protein O-xylosyltransferase POGLUT1; RGD1306248; Rumi; UNQ490/PRO1006; Wing-shaped neural plate protein; Wsnp; x 010 protein
Símbolos de los genes POGLUT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Protein O-glucosyltransferase 1 protein (132-392AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56983
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.