missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POGK Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7210728 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16843395 20 μL 20 microlitros
16833395 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16843395 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 248881AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a 134 kDa protein named strumpellin that is predicted to have multiple transmembrane domains and a spectrin-repeat-containing domain. This ubiquitously expressed gene has its highest expression in skeletal muscle. The protein is named for Strumpell disease; a form of hereditary spastic paraplegia (HSP). Spastic paraplegias are a diverse group of disorders in which the autosomal domit forms are characterized by progressive, lower extremity spasticity caused by axonal degeneration in the terminal portions of the longest descending and ascending corticospinal tracts. More than 30 loci (SPG1-33) have been implicated in hereditary spastic paraplegia diseases.

Especificaciones

Antígeno POGK
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica POGK
N.º de referencia del gen Q9P215
Alias de gen BASS2, KIAA1513, KIAA15131, LST003, POGK, SLTP003
Símbolos de los genes POGK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno POGK Fusion Protein Ag21681
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57645
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.