missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PODXL Monoclonal Antibody (OTI2C6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17518513 30 μL 30 microlitros
17598503 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17518513 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807750S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PODXL Monoclonal antibody specifically detects PODXL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno PODXL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PODXL
N.º de referencia del gen O00592
Alias de gen AW121214; GCTM-2 antigen; Gp200; Ly102; MGC138240; PC; PCLP; PCLP antibody; Pclp1; PCLP-1; PCLP1 antibody; PODLX2; podocalyxin; podocalyxin like; podocalyxin-like; podocalyxin-like protein 1; podolyxin; Podxl
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 32-461 of human PODXL produced in HEK293 cells.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5420
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.