missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Podoplanin Antibody (PDPN/8950R), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24169MFV450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Podoplanin Monoclonal antibody specifically detects Podoplanin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Podoplanin | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha | |
| Recombinant fragment of human Podoplanin protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 10630 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PDPN/8950R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido