missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Podocalyxin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16828204 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16828204 150 μL 150 microlitros
16838204 20 μL 20 microlitros
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16828204

Marke: Proteintech 181501AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PODXL encodes a member of the sialomucin protein family. The encoded protein was originally identified as an important component of glomerular podocytes. Podocytes are highly differentiated epithelial cells with interdigitating foot processes covering the outer aspect of the glomerular basement membrane. Other biological activities of the encoded protein include: binding in a membrane protein complex with Na+/H+ exchanger regulatory factor to intracellular cytoskeletal elements, playing a role in hematopoetic cell differentiation, and being expressed in vascular endothelium cells and binding to L-selectin.

Spezifikation

Antígeno Podocalyxin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PODXL
N.º de referencia del gen O00592, Q9R0M4
Alias de gen GCTM 2 antigen, Gp200, PC, PCLP, PCLP 1, PCLP1, Podocalyxin, podocalyxin like, Podocalyxin like protein 1, PODXL, RCC marker, Renal Cell Carcinoma marker, TRA 1 81,TRA 1 60, TRA-1-60
Símbolos de los genes Podxl
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Podocalyxin Fusion Protein Ag12844
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27205, 5420
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.