Learn More
Podocalyxin (PODXL) (Hematopoietic Stem Cell Marker) Mouse, Clone: PODXL/2185, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5420-MSM5-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15960658
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Podocalyxin (PODXL) (Hematopoietic Stem Cell Marker)
Cell Surface and Cytoplasmic
PODXL/2185
Unconjugated
Mouse
165-170kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
5420
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human Podocalyxin (apprx. aa 310-447)
HeLa, Raji, Jurkat cells, Angiosarcoma, Breast, Prostate, Liver, Pancreatic, Kidney
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.