Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta PocketTips™
Descripción
Eliminate time-consuming pipetting steps, reduce lab ware usage and accelerate assays such as PCR primer dilutions with user-friendly PocketTips™ Pipette Tips, which are compatible on multiple workstations. The external dimensions of the tip and rack are the same as standard automation tips, requiring minimal modification and set-up. Simple, economical assay miniaturization preserves compounds and reduces reagent costs.
Características:
- Transfiera muestras directamente a la placa de ensayo
- Combine las muestras y el material de ensayo con una mezcla suave en la punta
- Se puede alcanzar un coeficiente de variación (CV) de menos del 6 % para cualquier tamaño de bolsillo
- Color: Transparente
Recomendada para:
Ensayos basados en células o de baja tolerancia a DMSO, ensayos de selectividad (P450), determinaciones de potencia (IC50), almacenamiento de compuestos y suministro desde bibliotecas de compuestos, ensayos en solución acuosa de proteínas y enzimas, ensayos automáticos de lectura cinética y diagnóstico clínico (FLIPR).
Garantía: Se recomiendan cinco (5) años de vida útil a partir de la fecha de fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 nl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Clear |
| Formato | Rack |
| Estilo de punta | Automation |
| Para utilizar con (equipo) | Hamilton MICROLAB STAR |
| Línea de productos | PocketTip |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.