Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta PocketTips™
Código de producto. 11662020
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 nl
250 nl
500 nl
50 nl
Para utilizar con (equipo):
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP384
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96
Hamilton MICROLAB STAR
Molecular Devices FLIPR 384-well Head
Packard 384-well, PerkinElmer
Packard 96-well, PerkinElmer
Conditionnement:
paquete de 19200
paquete de 4800
Code produit. Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
11662020 100 nl Packard 384-well, PerkinElmer paquete de 19200
12997207 250 nl Molecular Devices FLIPR 384-well Head paquete de 19200
12907217 50 nl Molecular Devices FLIPR 384-well Head paquete de 19200
12937217 50 nl Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP384 paquete de 19200
12947217 100 nl Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96 paquete de 4800
12967217 50 nl Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96 paquete de 4800
12977217 500 nl Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96 paquete de 4800
11672020 50 nl Packard 384-well, PerkinElmer paquete de 19200
11682020 100 nl Packard 96-well, PerkinElmer paquete de 4800
11692020 250 nl Packard 96-well, PerkinElmer paquete de 4800
11902221 50 nl Hamilton MICROLAB STAR paquete de 19200
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11662020
Marque: Thermo Scientific™ PE384P30100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Elimine pasos para ahorrar tiempo, reduzca el uso de instrumental de laboratorio y acelere los ensayos con las puntas de pipeta PocketTips™.
Eliminate time-consuming pipetting steps, reduce lab ware usage and accelerate assays such as PCR primer dilutions with user-friendly PocketTips™ Pipette Tips, which are compatible on multiple workstations. The external dimensions of the tip and rack are the same as standard automation tips, requiring minimal modification and set-up. Simple, economical assay miniaturization preserves compounds and reduces reagent costs.
Características:
  • Transfiera muestras directamente a la placa de ensayo
  • Combine las muestras y el material de ensayo con una mezcla suave en la punta
  • Se puede alcanzar un coeficiente de variación (CV) de menos del 6 % para cualquier tamaño de bolsillo
  • Color: Transparente
Recomendada para:
Ensayos basados en células o de baja tolerancia a DMSO, ensayos de selectividad (P450), determinaciones de potencia (IC50), almacenamiento de compuestos y suministro desde bibliotecas de compuestos, ensayos en solución acuosa de proteínas y enzimas, ensayos automáticos de lectura cinética y diagnóstico clínico (FLIPR).
Garantía: Se recomiendan cinco (5) años de vida útil a partir de la fecha de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volumen (métrico) 100 nl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Clear
Estilo de punta Automation
Para utilizar con (equipo) Packard 384-well, PerkinElmer
Línea de productos PocketTip
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.