Learn More
Thermo Scientific™ PocketTip™ D.A.R.T.'S™ (del inglés Disposable Automation Research Tips, puntas desechables para investigación automatizada)
Descripción
Reduzca los costes de reactivos, instrumental de laboratorio y muestras, al tiempo que mejora la calidad de los datos, mediante la eliminación de los pasos intermedios de pipeteo con mezcla en la punta de la pipeta. Thermo Scientific™ PocketTip™ D.A.R.T.'s™ logran capacidades de transferencia de volúmenes más bajos gracias a la combinación de la cavidad capilar modelada internamente y del exclusivo sellado de superficie de la punta.
Características:
- Admite los sistemas de manipulación automatizada de líquidos Thermo Scientific™ Matrix™ existentes para facilitar la dispensación de bajo volumen en procedimientos de cribaje de compuestos
- Solo requiere ajustes de procedimientos mínimos para los instrumentos de DT de Thermo Scientific™ PlateMate™ y Thermo Scientific™ Hydra™
- Elimine los pasos de dilución acuosa que pueden causar precipitación al transferir volúmenes en nanolitros directamente a la placa de ensayo.
- Controle una exactitud y precisión uniformes durante el proceso de moldeado
- Validación de pureza y rectitud realizadas con instrumentos compatibles para garantizar solo la calidad más alta.
- La gama de compatibilidad de instrumentos que se inicia con Matrix Hydra DT, permite configurar sobre la marcha las curvas de dosis-respuesta de Hydra DT o el desarrollo de ensayos con una sencilla programación de Hydra DT.
- Las necesidades de rendimiento más altas se pueden resolver con los instrumentos Matrix PlateMate 2 x 3 y Catalyst Express o Matrix PlateMate Plus.
- Disponemos de especialistas en ventas que le ayudarán a programar, modificar y validar sus instrumentos relacionados con cualquier sistema de manipulación automatizada de líquidos Matrix.
- Disponible en formatos de 96 y 384 canal con tamaños de bolsillo de 50, 100 y 250 nl
- Formato estéril disponible para los procedimientos de manipulación de líquidos sensibles
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 nl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Formato | Rack |
| Estilo de punta | Automation |
| Envase | Puntas 20 x 384 |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus |
| Línea de productos | D.A.R.T.'S, PocketTip |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.