Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Bolsillo
Código de producto. 15889231 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Capacidad (métrico):
10 mL
15 mL
20 mL
90 mL
Diámetro (métrico):
25 mm
40 mm
40 mm
Material del mango:
Varilla de Soporte de Acero Inoxidable
Varilla interior de PTFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15889231
Marca: Sampling Systems™ 1220B600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tomamuestras rápido y fácil de usar con un diseño GMP, lo que significa que se puede pelar y limpiar muy rápidamente. El Tomamuestras de Bolsillo Sampling Systems™ es adecuado para tomar muestras discretas de zonas de polvos y gránulos de flujo libre.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L de alta calidad con PTFE o núcleo interior de acero inoxidable 316L
  • Para tomar muestras discretas de varios niveles
  • Adecuado para polvos de flujo libre
  • Mango de bayoneta que permite un funcionamiento sencillo
  • La funda de sellado permite vaciar un bolsillo en un tiempo
  • Los tomamuestras se suministran con puntas puntiagudas de serie
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye 3 Bolsillos
Material del mango Varilla de Soporte de Acero Inoxidable
Capacidad (métrico) 15 mL
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 600 mm