missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palintest™ Kit de bolsillo

Código de producto. 11968956
Change view
Click to view available options
temp:
0-0,5 mg/l
0-1 mg/l
0-20 mg/L
0-250 mg/l
0-500 mg/l
De 0 a 50 mg/l
De 0 a 500 mg/l
pH de 6,8 a 8,4
Tipo:
Kit de prueba
Kit para test
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. temp Tipo unitSize
11968956 0-250 mg/l Kit de prueba paquete de 50
11948916 De 0 a 50 mg/l Kit de prueba paquete de 50
11938956 De 0 a 500 mg/l Kit de prueba paquete de 50
11938916 pH de 6,8 a 8,4 Kit de prueba paquete de 50
11958956 0-1 mg/l Kit de prueba paquete de 50
11924536 0-20 mg/L Kit para test paquete de 50
11938976 0-500 mg/l Kit de prueba paquete de 50
11948956 0-0,5 mg/l Kit de prueba paquete de 50
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11968956

Marca: Palintest™ PK162

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit en un práctico embalaje que contiene reactivos en comprimido y todos los accesorios necesarios para pruebas basadas en color visual. Palintest™; el kit de bolsillo es asequible y fácil de utilizar.

  • Reactivos en comprimido y accesorios incluidos en el kit.
  • Prueba colorimétrica.

Especificaciones

Analitos Cloro HR (Cl2)
Incluye Todos los reactivos y accesorios
Nº de pruebas 50
temp 0-250 mg/l
Tipo Kit de prueba
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X50 TEST TCARD TOT CL 0-250PPM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexanedioic acid, Citric acid, Potassiumiodide
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.