Learn More
Brannan™ Pocket Dial Test Thermometer with 3 Point Traceable Calibration Certificate
Código de producto. 17862998
Click to view available options
Puntos de calibración:
0 °C, 50 °C, 100 °C
0 °C, 50 °C, 90 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17862998
Marca: Brannan™ 31/143/0 + 49/101/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pocket dial test thermometer with 24 mm diameter dial face with 125 mm spike stem. Complete with calibration.
  • bimetal dial with 125 mm stainless steel probe
  • Supplied with calibration certificate
  • Protective plastic pocket and case with clip
Especificaciones
Puntos de calibración 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certificaciones/conformidad UK Traceable to National Standards ISO 9001
Visualizar cotas 24 mm dia.
Para utilizar con (aplicación) To check the temperature
Longitud (métrico) 22.1 cm
Material Stainless Steel
Temperatura máx. (imperial) -10°C
Temperatura máxima -10°C
Temperatura mín. (imperial) 110°C
Temperatura mín. (métrico) 110°C
Intervalo de temperatura (imperial) -10°C to +110°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C
Exactitud ±2% of scale
Subdivisión 1.0°C
Immersion Length 76 mm