missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PNMT Antibody (OTI1D2), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-73494G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PNMT Monoclonal specifically detects PNMT in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| PNMT | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| PNMT | |
| Full length recombinant protein of human PNMT (NP_002677) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey | |
| IgG2b |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI1D2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| EC 2.1.1, EC 2.1.1.28, Noradrenaline N-methyltransferase, PENTMGC34570, phenylethanolamine N-methylase, phenylethanolamine N-methyltransferase, PNMTase | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Cancer | |
| 5409.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido