missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16850594 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16850594 20 μL 20 microlitros
16840594 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16850594 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 127171AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene localizes to myelin sheaths of the peripheral nervous system. The encoded protein can bind both the membrane layers of the sheaths and monomeric lipids, and is thought to provide stability to the sheath. A defect in this gene was shown to be a cause of domit demyelinating CMT neuropathy.

Especificaciones

Antígeno PMP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.54 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PMP2
N.º de referencia del gen P02689, P24526, P86412
Alias de gen FABP8, M FABP, MP2, Myelin P2 protein, P2, peripheral myelin protein 2, PMP2
Símbolos de los genes Pmp2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PMP2 Fusion Protein Ag3411
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100151890, 18857, 5375, 688790
Especies diana Pig, Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.