Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Matraces Erlenmeyer de boca ancha VITLAB™ PMP
Descripción
- El cuello también admite tapones NS
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | PMP |
| Graduaciones | 200 mL |
| N.° por paquete | 4 |
| Tipo de producto | Erlenmeyer Flask |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Desechables | Limited-use |
| Graduated | Yes |
| Mostrar más |