Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Matraces Erlenmeyer de boca ancha VITLAB™ PMP
Descripción
- El cuello también admite tapones NS
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Material del cierre | PMP |
| Color | Transparente |
| Descripción | Escala impresa |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | PMP |
| Graduaciones | 50 mL |
| Junta cónica estándar | 45/40 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | No |
| Mostrar más |