Learn More
VITLAB™ Embudos de PMP Urbanti
Código de producto. p-8004457
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 ml
1800 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15252159 1800 ml paquete de 2
15222159 80 ml paquete de 6
2 options
Código de producto. 15252159
Marca: VITLAB™ 325495
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1800 ml
Diámetro del tubo (métrico) 20 mm
Material PMP
Altura (métrico) 315 mm
Longitud del tubo (métrico) 155 mm