Learn More
VITLAB™ Embudos de PMP Urbanti
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 ml
1800 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1800 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 20 mm |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 315 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 155 mm |