Learn More
VITLAB™ Embudos de PMP Urbanti
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 ml
1800 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 80 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 3 mm |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 210 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 150 mm |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion