Learn More
VITLAB™ Vaso de precipitados Griffin de PMP
Código de producto. p-8004456
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
150 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12783399 25 ml paquete de 12
12703409 100 ml 12 PCS
10210891 150 mL 1 PCS
12723409 500 ml paquete de 6
12733409 1000 ml paquete de 6
10109370 1000 ml cada uno
10510012 2000 ml cada uno
10189410 3000 ml cada uno
10373141 5000 ml cada uno
9 options
Código de producto. 12783399
Marca: VITLAB™ 60603
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados de polimetilpenteno para facilitar su trabajo y hacerlo más seguro durante la manipulación de una amplia gama de líquidos. Los vasos de precipitados Griffin de PMP VITLAB™ cuentan con una escala roja grabada y fácil de leer.
  • Vasos de precipitados graduados transparentes
  • Para la esterilización en autoclave, se recomiendan modelos con graduaciones elevadas
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Material PMP
Para utilizar con (aplicación) Para medir el volumen
Altura (métrico) 50 mm
Tipo Vaso de precipitados Griffin
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Scale Escala impresa en rojo
Modelo Griffin