Learn More
VITLAB™ Vaso de precipitados Griffin de PMP
Descripción
- Vasos de precipitados graduados transparentes
- Para la esterilización en autoclave, se recomiendan modelos con graduaciones elevadas
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Material | PMP |
| Para utilizar con (aplicación) | Para medir el volumen |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Tipo | Griffin Beaker |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |
| Scale | Escala impresa en rojo |
| Mostrar más |