Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de PMP
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 16
paquete de 4
Descripción
- El PMP transparente es seguro y económico y reduce el riesgo de rotura en el laboratorio
- Soporta 170 °C durante períodos cortos y 150 °C durante trabajos continuados
- Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
- Esterilizable en autoclave
- Clase B, perfil bajo
- Conforme a ISO 7056 - 1981 (E) y BS 5404 apartado 1
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 133 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | PMP |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 184 mm |
| Incrementos | 50 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 170 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |