Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | PMP |
| Incluye | Tapón de PP |
| Junta de toma | Junta esmerilada: NS 24/29 |
| Tolerancia | 0,4 ml |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Clase | A |