Learn More
Bohlender™ Desecador PMMA SICCO Star
Descripción
- Se puede utilizar con hasta 26 estantes
- Apilable
- Marco de aluminio reforzado con paneles acrílicos
- Puerta con cierre magnético y junta de goma circular
- Pies de caucho antideslizantes
- Higrómetro electrónico fácil de leer
- Estantes de altura variable de vidrio acrílico
- Estantes telescópicos
- Bandeja de desecante
- Gel de sílice incluido
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | PMMA |
| Tipo de producto | Desecador SICCO Star |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de estante | Telescópico |
| Volumen (métrico) | 51 l |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 330 x 260 x 480 mm |
| Anchura (métrico) | 310 mm |
| Anchura (métrico) interior | 260 mm |
| Altura (métrico) | 480 mm |
| Mostrar más |