Learn More
ERLAB PMMA Cable Ducts
Código de producto. p-200113506
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Campanas extractoras y carcasas
Conducto de aire de escape y auxiliar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
30484795 Campanas extractoras y carcasas cada uno
30484792 Conducto de aire de escape y auxiliar cada uno
2 options
Código de producto. 30484795
Marca: ERLAB NORT000476/D
Organize and protect cables with PMMA Cable Ducts
  • Cable ducts allow clean, safe installation of electrical cables in the hood workspace
  • Provide chemical resistance and visual inspection of cables
  • Avoid cable clutter and protect against mechanical wear and contamination
  • Mounted on the right side of the hood for ergonomic access and optimal cable management
  • Improve airflow fluidity by reducing obstruction caused by cables entering directly through the chassis
  • Ideal for configurations involving multiple instruments, sensors or monitoring devices
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campanas extractoras y carcasas
Tipo de producto Upper Duct Transition Adapter