missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PML Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10240520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
10240520 400 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10240520

Marca: Invitrogen™ PA512185

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PML Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow

The protein encoded by this gene is one of two human homologs of Saccharomyces cerevisiae Rad23, a protein involved in nucleotide excision repair (NER). This protein was shown to interact with, and elevate the nucleotide excision activity of 3-methyladenine-DNA glycosylase (MPG), which suggested a role in DNA damage recognition in base excision repair. This protein contains an N-terminal ubiquitin-like domain, which was reported to interact with 26S proteasome, as well as with ubiquitin protein ligase E6AP, and thus suggests that this protein may be involved in the ubiquitin mediated proteolytic pathway in cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PML
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica PML
N.º de referencia del gen P29590
Alias de gen 1200009E24Rik; AI661194; MYL; Pml; PML/RARA fusion; pml1; PP8675; probable transcription factor PML; promyelocytic leukemia; promyelocytic leukemia protein; promyelocytic leukemia, inducer of; protein PML; RGD1562602; RING finger protein 71; RNF71; TRIM19; tripartite motif protein TRIM19; tripartite motif-containing protein 19
Símbolos de los genes PML
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 470-499 amino acids from human PML Sumoylation Site.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5371
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.