missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMEL Mouse anti-Human, Clone: OTI3G5, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17677521
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17677521 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17677521

Marca: Origene Technologies CF803485

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Melanoma gp100 a melanosomal matrix protein whose expression is closely correlated with cellular melanin content and which is a frequent melanoma tumor antigen recognized by cytotoxic T lymphocytes. It is a likely candidate gene for some cases of human oculocutaneous albinism not associated with known albinism loci.

Especificaciones

Antígeno PMEL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G5
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica PMEL
N.º de referencia del gen P40967
Alias de gen D12S53E, ME20, ME20-M, ME20M, P1, P100, PMEL17, SI, SIL, SILV, gp100
Símbolos de los genes PMEL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SILV produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6490
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.