missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PLXND1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15567502
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15567502 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15567502 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA547012

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Plexin A1, rmPlexin A3, and recombinant human Plexin B1 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

Cell surface receptor for SEMA4A and for class 3 semaphorins, such as SEMA3A, SEMA3C and SEMA3E. Plays an important role in cell-cell signaling, and in regulating the migration of a wide spectrum of cell types. Regulates the migration of thymocytes in the medulla. Regulates endothelial cell migration. Plays an important role in ensuring the specificity of synapse formation. Required for normal development of the heart and vasculature. Mediates anti-angiogenic signaling in response to SEMA3E. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLXND1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica PLXND1
N.º de referencia del gen Q9Y4D7
Alias de gen 6230425C21Rik; b2b1863Clo; b2b553Clo; KIAA0620; MGC75353; PLEXD1; plexin D1; plexin-D1; Plxnd1
Símbolos de los genes PLXND1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Plexin D1 Leu47-Ala1271.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23129
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.