missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PLXNB2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17150514 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17150514 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17150514 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5112654

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PLXNB2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

Plexin-B2 is a member of the Semaphorin receptor family. The semaphorin family consists of membrane and secreted proteins involved in attraction and repulsion of neuronal guidance cues. Plexin-B1 is a transmembrane protein that can be cleaved converting the single chain precursor into a heterodimeric receptor. It has been shown to bind Sema4D/CD100 and is involved in axon development in mouse embryos. Sema4D also plays a role in the immune system interacting with CD72. Plexin-B2's possible role in the immune system has not been characterized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLXNB2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.68 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PLXNB2
N.º de referencia del gen B2RXS4, O15031
Alias de gen Debt; differentially expressed in brain tumors; dJ402G11.3; KIAA0315; MM1; MM1KIAA0315dJ402G11.3; Nbla00445; PLEXB2; plexin B2; plexin-B2; PLXNB2
Símbolos de los genes PLXNB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Plexin-B2 protein (1080-1200AA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140570, 23654
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.