missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies PLX4032
Descripción
- PLX4032 is an ATP-competitive inhibitor of the serine/threonine kinase B-RAF proto-oncogene, with IC50 values of 31 and 100 nM for the wild-type and V600E mutant forms respectively (Khazak et al.; Sala et al.)
- Inhibits proliferation in colon, melanoma, and thyroid carcinoma cancer cell lines expressing B-RAF V600E, alone or in synergy with taxol, vinblastine, and oxaliplatin compounds (Khazak et al.)
- Suppresses MEK and ERK phosphorylation downstream of B-RAF in melanoma cells with mutations at the V600 position, correlated with antiproliferative effects (Joseph et al.; Yang et al.)
- Inhibits tumor growth in B-RAF V600E melanoma tumor xenograft models (Yang et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 918504-65-1 |
| Sinónimo | RG-7204; Ro 51-85426; Vemurafenib; Zelboraf™ |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C23H18ClF2N3O3S |
| Pureza | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?