Learn More
STEMCELL Technologies PLX4032
Código de producto. 17190202
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17190202 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17190202 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 73334
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits B-RAF
  • PLX4032 is an ATP-competitive inhibitor of the serine/threonine kinase B-RAF proto-oncogene, with IC50 values of 31 and 100 nM for the wild-type and V600E mutant forms respectively (Khazak et al.; Sala et al.)
  • Inhibits proliferation in colon, melanoma, and thyroid carcinoma cancer cell lines expressing B-RAF V600E, alone or in synergy with taxol, vinblastine, and oxaliplatin compounds (Khazak et al.)
  • Suppresses MEK and ERK phosphorylation downstream of B-RAF in melanoma cells with mutations at the V600 position, correlated with antiproliferative effects (Joseph et al.; Yang et al.)
  • Inhibits tumor growth in B-RAF V600E melanoma tumor xenograft models (Yang et al.)
Especificaciones
CAS 918504-65-1
Sinónimo RG-7204; Ro 51-85426; Vemurafenib; Zelboraf™
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C23H18ClF2N3O3S
Pureza ≥98%