Descripción
Después de tomar muestras de líquidos fuertemente adhesivos, puede ser más rentable desechar el tomamuestras que llevar a cabo un complicado proceso de limpieza.
- Construido de polietileno transparente que resiste la adhesión del material de la muestra, minimizando la retención de la muestra en el sifón del émbolo.
- Los contenidos son claramente visibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sifón de conexión directa |
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 275 mL |
| Desechables | Sí |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para el uso con alimentos |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |