Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Plunger Replacement for CTC PAL Autosampler Syringes
Descripción
- Émbolos de repuesto para jeringas gastight
- Diseñado para adaptarse al cilindro de jeringa específico para mantener un sellado estanco a gases
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE (émbolo) |
| Tipo de producto | Émbolo de repuesto |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas para muestreadores automáticos CTC PAL |
| Tipo de conexión | Estanca a los gases |