Learn More
asecos™ Humedecedor PE
Código de producto. p-200003645 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17826336 1 L cada uno
17886456 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17826336 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40097
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para humedecer con seguridad paños y esponjas de limpieza
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
  • unidad de bombeo de fácil manejo con placa de riego de acero inoxidable con resorte
  • capacidad: 1,00 litros
Spécification
Tipo de producto Plunger Can
Capacidad (imperial) 0.3 gal.
Capacidad (métrico) 1 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Safe moistening cleaning rags and sponges
Material Polietileno
Anchura (imperial) 4.72 in.
Anchura (métrico) 120.00 mm
Altura (imperial) 10.43 in.
Altura (métrico) 265.00 mm
Peso (imperial) 1.54 lb.
Peso (métrico) 0.7 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.