Learn More
Plumbagina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235810 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10235810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184040010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plumbagin
Nombre de nota 99+%
CAS 481-42-5
Punto de fusión 75°C to 78°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H8O3
Número MDL MFCD00001682
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 7655
Sinónimo plumbagin, plumbagine, 5-hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone, plumbaein, plumbagone, 2-methyljuglone, 5-hydroxy-2-methyl-1,4-naphthalenedione, 2-methyl-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-2-methyl-1,4 naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, 5-hydroxy-2-methyl
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform,benzene,,acetic acid
Clave InChI VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)C2=C(C1=O)C=CC=C2O
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-metilnaftaleno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 188.18
PubChem CID 10205
ChEBI CHEBI:8273
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Plumbagin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.