Learn More
Labcon Tapones estilo enchufe para tubos de cultivo de 12 x 75 mm
Descripción
- Tapón estilo enchufe con surcos
- Tapón estilo enchufe para tubos de cultivo
- Se ajusta a tubos de cultivo de 12 × 75 mm
- El tapón incluye surcos para que los tubos queden bien fijados por los lados
- Sin endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Preesterilizados | No |
| Tipo de producto | Tapones para tubos |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno |
| Color | Surtido |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación; para cultivo celular y uso general en laboratorio |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Mostrar más |