Learn More
SI Analytics™ Enchufes y cables de conexión
Código de producto. p-8014078 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
10 m
1 m
2 m
5 m
Tipo:
Combinación de cable y enchufe
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 1 R
L 2 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Tipo unitSize
10001072 1 m L 1 NN cada uno
10535553 5 m K 10 A cada uno
10326932 1 m L 1 N cada uno
10604671 1 m L 1 BNC cada uno
10406812 1 m K 1 A cada uno
10305111 1 m L 1 R cada uno
10684661 1 m L 1 A cada uno
10466165 2 m L 2 A cada uno
10652832 5 m Combinación de cable y enchufe cada uno
10152071 2 m K2X cada uno
10559371 10 m K5A cada uno
11 options
Código de producto. 10001072
Marca: SI Analytics™ 285122489
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los enchufes y cables de conexión SI Analytics™ están disponibles en varias combinaciones de toma de electrodo, conector de instrumento y longitud de cables.
  • Conector coaxial para electrodos combinados de pH, redox, amoniaco y sodio, electrodos únicos de pH y redox, así como electrodos de referencia en la serie Plus. Los conectores de las series L y LB son compatibles. Las tomas LB coinciden con los colores de los electrodos BlueLine
  • Electrodo de conexión para electrodos de referencia de la serie anterior
  • Conectores para celdas de medición de conductividad con sensor de temperatura y celdas de oxígeno, para modelos más antiguos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Electrodo de conexión coaxial
Tipo L 1 NN
Incluye Cable coaxial de 1 m, conector de tipo banana de 2 × 4 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m