missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PLOD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. p-7240851
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17753074 20 μL 20 microlitros
17743074 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17753074

Marca: Invitrogen™ PA5121677

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Forms hydroxylysine residues in -Xaa-Lys-Gly- sequences in collagens. These hydroxylysines serve as sites of attachment for carbohydrate units and are essential for the stability of the intermolecular collagen cross-links.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLOD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica PLOD1
N.º de referencia del gen Q02809
Alias de gen 2410042F05Rik; AI854890; AV007929; EDS6; LH; LH1; LLH; lysine hydroxylase; lysyl hydroxlase 1; Lysyl hydroxylase 1; Plod; Plod1; procollagen-lysine 1, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1; procollagen-lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1; procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1
Símbolos de los genes PLOD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Gln636-Pro727 (Accession Q02809), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5351
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.