Learn More
PLK4 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233958 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30233958 20 μL 20 microlitros
30236874 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30233958
Marca: Proteintech 287501AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The PLK4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PLK4. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PLK4 antibody has been validated for the following applications: IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PLK4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 600 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes SAK; STK18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10733
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG